Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0385-1G PC0385-25G PC0385-5G
APOSPC0385-1GEA 1040 CZK
APOSPC0385-1G APOSPC0385-25G APOSPC0385-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆F₄O
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631405
CAS číslo: 127271-65-2