Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride
PC0384-10G PC0384-25G PC0384-1G
APOSPC0384-10GEA 4770 CZK
APOSPC0384-10G APOSPC0384-25G APOSPC0384-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 95%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆F₄O
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631491
CAS číslo: 261951-79-5
UN: 1993
ADR: 3,III