Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0381-5G PC0381-1G
APOSPC0381-5GEA 3020 CZK
APOSPC0381-5G APOSPC0381-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆F₄O
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631564
CAS číslo: 261951-78-4