2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0380-5G
PC0380-1G
APOSPC0380-5GEA
3740
CZK
APOSPC0380-5G
APOSPC0380-1G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec:
C₈H₆F₄O MW: 194,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631563 CAS číslo: 151868-17-6 |