Tisk…
4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-DL-α-phenylglycine, 4-Fluorophenylglycine, H-DL-Phg(4-F)-OH
PC0378-5G PC0378-100G PC0378-25G
APOSPC0378-5GEA 622 CZK
APOSPC0378-5G APOSPC0378-100G APOSPC0378-25G
4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
4-Fluoro-DL-phenylglycine
Vzorec: C₈H₈FNO₂
MW: 169.155 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066444
CAS číslo: 7292-73-1
EINECS: 230-724-4