3-Fluoro-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
PC0377-1G
PC0377-5G
PC0377-25G
APOSPC0377-1GEA
1240
CZK
APOSPC0377-1G
APOSPC0377-5G
APOSPC0377-25G
3-Fluoro-DL-phenylglycine
3-Fluoro-DL-phenylglycine
Vzorec:
C₈H₈FNO₂ MW: 169.16 g/mol Bod tání: 300 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00049325 CAS číslo: 7292-74-2 |