Tisk…
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0376-1G PC0376-5G PC0376-10G
APOSPC0376-1GEA 3310 CZK
APOSPC0376-1G APOSPC0376-5G APOSPC0376-10G
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631428
CAS číslo: 261951-77-3