Tisk…
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0374-5G PC0374-1G PC0374-25G
APOSPC0374-5GEA 3410 CZK
APOSPC0374-5G APOSPC0374-1G APOSPC0374-25G
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₇F₃OS
MW: 208.20 g/mol
Bod tání: 49…54 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236342
CAS číslo: 56456-52-1