3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0373-1G
PC0373-5G
PC0373-10G
APOSPC0373-1GEA
3310
CZK
APOSPC0373-1G
APOSPC0373-5G
APOSPC0373-10G
3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
Vzorec:
C₉H₁₀FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06247587 CAS číslo: 261951-76-2 |