Tisk…
(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0371-1G PC0371-5G PC0371-25G
APOSPC0371-1GEA 1450 CZK
APOSPC0371-1G APOSPC0371-5G APOSPC0371-25G
(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 97%
(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Bod tání: 120…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631530
CAS číslo: 261951-75-1