Tisk…
(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
PC0370-250MG PC0370-1G PC0370-5G PC0370-10G
APOSPC0370-250MGEA 0 CZK
APOSPC0370-250MG APOSPC0370-1G APOSPC0370-5G APOSPC0370-10G
(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631536
CAS číslo: 261951-74-0