Tisk…
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
PC0369-5G PC0369-1G
APOSPC0369-5GEA 2480 CZK
APOSPC0369-5G APOSPC0369-1G
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C9H8FN
MW: 149,1700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631529
CAS číslo: 80141-97-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III