Tisk…
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0366-10G PC0366-5G PC0366-1G
APOSPC0366-10GEA 7080 CZK
APOSPC0366-10G APOSPC0366-5G APOSPC0366-1G
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631413
CAS číslo: 261951-72-8