Tisk…
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
PC0365-25G PC0365-5G PC0365-1G
APOSPC0365-25GEA 5100 CZK
APOSPC0365-25G APOSPC0365-5G APOSPC0365-1G
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Bod varu: 84…85 °C/8mmHg
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01631528
CAS číslo: 261951-71-7
UN: 3265
ADR: 8,II