Tisk…
2-Chloro-5-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0364-100G PC0364-25G PC0364-500G
APOSPC0364-100GEA 2030 CZK
APOSPC0364-100G APOSPC0364-25G APOSPC0364-500G
2-Chloro-5-fluorobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
MW: 174.56
Bod tání: 147…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156967
CAS číslo: 2252-50-8