Tisk…

4-Chloro-3-fluoroaniline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC0361-25G PC0361-5G
APOSPC0361-25GEA 1580 CZK
APOSPC0361-25G APOSPC0361-5G
4-Chloro-3-fluoroaniline 98%
4-Chloro-3-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Bod varu: 226 °C
Bod tání: 59…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01090987
CAS číslo: 367-22-6
EINECS: 206-683-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR