Tisk…
3-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene
PC0360-10G PC0360-50G PC0360-5G
APOSPC0360-10GEA 3310 CZK
APOSPC0360-10G APOSPC0360-50G APOSPC0360-5G
3-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
3-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
MW: 203.05
Bod varu: 77 °C/3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631534
CAS číslo: 145075-44-1
UN: 3261
ADR: 8 III