Tisk…
4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0357-100G PC0357-25G PC0357-5G
APOSPC0357-100GEA 4960 CZK
APOSPC0357-100G APOSPC0357-25G APOSPC0357-5G
4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Bod varu: 145 °C
Hustota: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631490
CAS číslo: 261951-68-2
UN: 2735
ADR: 8,III