Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0354-10G PC0354-5G PC0354-1G
APOSPC0354-10GEA 6910 CZK
APOSPC0354-10G APOSPC0354-5G APOSPC0354-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄N
MW: 193.14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236288
CAS číslo: 231291-14-8
UN: 2735
ADR: 8 III