Tisk…
5-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
PC0353-1G PC0353-5G PC0353-10G
APOSPC0353-1GEA 662 CZK
APOSPC0353-1G APOSPC0353-5G APOSPC0353-10G
5-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
5-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140.16
Bod tání: 36…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631527
CAS číslo: 22062-54-0