Tisk…
4-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0352-10G PC0352-5G PC0352-1G
APOSPC0352-10GEA 5230 CZK
APOSPC0352-10G APOSPC0352-5G APOSPC0352-1G
4-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631427
CAS číslo: 261951-66-0