Tisk…
4-Fluoro-3-toluoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluoro-3-methylbenzoyl chloride, 4-Fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0350-1G PC0350-25G PC0350-5G
APOSPC0350-1GEA 622 CZK
APOSPC0350-1G APOSPC0350-25G APOSPC0350-5G
4-Fluoro-3-toluoyl chloride 98%
4-Fluoro-3-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Bod varu: 129…133 °C/17mmHg
Hustota: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01631426
CAS číslo: 455-84-5
UN: 3265
ADR: 8,II