2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0349-100G
PC0349-25G
PC0349-5G
APOSPC0349-100GEA
4570
CZK
APOSPC0349-100G
APOSPC0349-25G
APOSPC0349-5G
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₂ClF₃O₂S Hustota: 1,657 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077600 CAS číslo: 220227-21-4 UN: 3265 ADR: 8,II |