Tisk…
4-Fluoro-m-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0345-25G PC0345-5G
APOSPC0345-25GEA 705 CZK
APOSPC0345-25G APOSPC0345-5G
4-Fluoro-m-toluic acid
4-Fluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154.14
Bod tání: 164…169 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631424
CAS číslo: 403-15-6