Tisk…
4-Fluoro-3-methylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0344-10G PC0344-5G PC0344-1G
APOSPC0344-10GEA 8040 CZK
APOSPC0344-10G APOSPC0344-5G APOSPC0344-1G
4-Fluoro-3-methylbenzamide
4-Fluoro-3-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631489
CAS číslo: 261945-92-0