3-Fluoro-4-methylbenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0343-5G
PC0343-1G
PC0343-25G
APOSPC0343-5GEA
2690
CZK
APOSPC0343-5G
APOSPC0343-1G
APOSPC0343-25G
3-Fluoro-4-methylbenzamide 97%
3-Fluoro-4-methylbenzamide
Vzorec:
C₈H₈FNO Bod tání: 160…162 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631412 CAS číslo: 170726-98-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...