Tisk…
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-Difluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
PC0342-25G PC0342-100G PC0342-5G
APOSPC0342-25GEA 3110 CZK
APOSPC0342-25G APOSPC0342-100G APOSPC0342-5G
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
Bod tání: 131…132 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061131
CAS číslo: 76179-40-3