Tisk…
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-m-tolylaldehyde, 4-Fluoro-3-tolualdehyde, 4-Fluoro-m-tolualdehyde
PC0340-100G PC0340-25G PC0340-5G
APOSPC0340-100GEA 5330 CZK
APOSPC0340-100G APOSPC0340-25G APOSPC0340-5G
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
MW: 138.14
Bod varu: 208 °C
Hustota: 1.132 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631431
CAS číslo: 135427-08-6