3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-tolualdehyde, 3-Fluoro-p-tolylaldehyde, 3-Fluoro-p-tolualdehyde
PC0339-100G
PC0339-25G
APOSPC0339-100GEA
6220
CZK
APOSPC0339-100G
APOSPC0339-25G
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₇FO MW: 138.14 Bod varu: 206 °C Hustota: 1.133 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631532 CAS číslo: 177756-62-6 |