Tisk…
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0338-25G PC0338-5G PC0338-1G
APOSPC0338-25GEA 0 CZK
APOSPC0338-25G APOSPC0338-5G APOSPC0338-1G
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone 98%
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO
Bod tání: 31…34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631411
CAS číslo: 42444-14-4