Tisk…
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3,4-Difluorophenyl)propanoic acid
PC0334-25G PC0334-5G PC0334-1G
APOSPC0334-25GEA 4730 CZK
APOSPC0334-25G APOSPC0334-5G APOSPC0334-1G
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid 98%
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.16 g/mol
Bod tání: 49…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799520
CAS číslo: 161712-75-0