Tisk…
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0331-1G PC0331-5G PC0331-25G
APOSPC0331-1GEA 705 CZK
APOSPC0331-1G APOSPC0331-5G APOSPC0331-25G
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038259
CAS číslo: 493038-93-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III