Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0330-1G PC0330-5G
APOSPC0330-1GEA 900 CZK
APOSPC0330-1G APOSPC0330-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₂F₄O₃
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129952
CAS číslo: 652-34-6