Tisk…
1-(4-Fluoro-α-phenylbenzyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0329-1G PC0329-5G
APOSPC0329-1GEA 6220 CZK
APOSPC0329-1G APOSPC0329-5G
1-(4-Fluoro-α-phenylbenzyl)piperazine
1-(4-Fluoro-alpha-phenylbenzyl)piperazine
Vzorec: C₁₇H₁₉FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00426601
CAS číslo: 27064-89-7