Tisk…

5-Bromo-2-fluoro-m-xylene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC0327-1G PC0327-25G PC0327-5G
APOSPC0327-1GEA 622 CZK
APOSPC0327-1G APOSPC0327-25G APOSPC0327-5G
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene 99%
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Vzorec: C₈H₈BrF
Bod varu: 95 °C/22mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320701
CAS číslo: 99725-44-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR