Tisk…
2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0322-1G PC0322-5G
APOSPC0322-1GEA 622 CZK
APOSPC0322-1G APOSPC0322-5G
2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00171532
CAS číslo: 151504-80-2