Tisk…
4-Bromo-3,5-difluorobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)bromobenzene, 4-Bromo-3,5-difluoro-α,α,α-trifluorotoluene
PC0321-1G
APOSPC0321-1GEA 7110 CZK
APOSPC0321-1G
4-Bromo-3,5-difluorobenzotrifluoride 95%
4-Bromo-3,5-difluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂BrF₅
MW: 260,99 g/mol
Hustota: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093034
CAS číslo: 499238-36-7