Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-2-chlorobenzotrifluoride, 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 4-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
PC0320-1G PC0320-25G PC0320-5G
APOSPC0320-1GEA 622 CZK
APOSPC0320-1G APOSPC0320-25G APOSPC0320-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 98+%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Bod varu: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00278479
CAS číslo: 445-13-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III