Tisk…
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0315-1G PC0315-10G PC0315-5G
APOSPC0315-1GEA 8100 CZK
APOSPC0315-1G APOSPC0315-10G APOSPC0315-5G
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Bod tání: 132…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424497
CAS číslo: 493036-50-3
UN: 1759
ADR: 8,III