Tisk…

2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC0314-1G PC0314-5G PC0314-25G
APOSPC0314-1GEA 5260 CZK
APOSPC0314-1G APOSPC0314-5G APOSPC0314-25G
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424496
CAS číslo: 493036-49-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR