Tisk…
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0312-1G PC0312-25G PC0312-5G
APOSPC0312-1GEA 1660 CZK
APOSPC0312-1G APOSPC0312-25G APOSPC0312-5G
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
Bod tání: 74…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310820
CAS číslo: 1643-26-1