Tisk…
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0306-1G PC0306-25G PC0306-5G
APOSPC0306-1GEA 417 CZK
APOSPC0306-1G APOSPC0306-25G APOSPC0306-5G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₄F₃N₃
MW: 163,1 g/mol
Bod tání: 174…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00828624
CAS číslo: 16075-42-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III