Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0304-1G PC0304-5G PC0304-25G
APOSPC0304-1GEA 622 CZK
APOSPC0304-1G APOSPC0304-5G APOSPC0304-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236285
CAS číslo: 230295-16-6