Tisk…
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0292-1G PC0292-25G PC0292-5G
APOSPC0292-1GEA 622 CZK
APOSPC0292-1G APOSPC0292-25G APOSPC0292-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671765
CAS číslo: 394-04-7