Tisk…
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-2,5-difluorobenzotrifluoride
PC0288-1G PC0288-5G
APOSPC0288-1GEA 2330 CZK
APOSPC0288-1G APOSPC0288-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄F₅N
MW: 197,1054 g/mol
Bod varu: 195…197 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190121
CAS číslo: 114973-22-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III