Tisk…
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2,4-difluorobenzotrifluoride
PC0286-1G PC0286-250MG
APOSPC0286-1GEA 13260 CZK
APOSPC0286-1G APOSPC0286-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄F₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631613
CAS číslo: 261944-56-3