Tisk…
2,3-Difluoro-6-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Difluoro-3-hydroxy-4-nitrobenzene
PC0285-25G PC0285-10G PC0285-1G
APOSPC0285-25GEA 910 CZK
APOSPC0285-25G APOSPC0285-10G APOSPC0285-1G
2,3-Difluoro-6-nitrophenol 97%
2,3-Difluoro-6-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175.09
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042255
CAS číslo: 82419-26-9