Tisk…
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0278-1G PC0278-25G PC0278-5G
APOSPC0278-1GEA 2490 CZK
APOSPC0278-1G APOSPC0278-25G APOSPC0278-5G
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Vzorec: C₅H₄F₆O₃
Bod tání: 84…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040910
CAS číslo: 1547-36-0
UN: 3261
ADR: 8,III