Tisk…
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-((Difluoromethyl)thio)benzene-1-carbonyl chloride
PC0276-1G PC0276-5G
APOSPC0276-1GEA 4570 CZK
APOSPC0276-1G APOSPC0276-5G
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂OS
MW: 222.64
Bod varu: 85…88 °C/8mmHg
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 261944-16-5
UN: 1760
ADR: 8 III