Tisk…
2,3,6-Trifluorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0275-5G PC0275-1G
APOSPC0275-5GEA 4100 CZK
APOSPC0275-5G APOSPC0275-1G
2,3,6-Trifluorocinnamic acid 98%
2,3,6-Trifluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₅F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061213
CAS číslo: 230295-12-2